missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumperfluor-1-Butanesulfonat, TRC

Artikelnummer. 30007074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007074 25 g 25 Gramm
30003298 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007074 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP68827025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 29420-49-3
Summenformel C4 F9 O3 S . K
Molekulargewicht (g/mol) 338.19
Synonym 1-Butanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, potassium salt (1:1), 1-Butanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, potassium salt (8CI,9CI), Bayowet C 4, Bayowet C 4TP-AC2001, Biowet C 4, Chemguard 411, EF 42, Eftop KFBS, F 114, F 114P, FR 2025, FR 2050, FR 2225, Flutel RM 65, IHT-FR 21, K-NONA, KFBS, KPFBS, Megafac F 114, Megafac F 114P, Megafac F 144P, Megafac F 411, Nanofluorobutanesulfonic acid potassium salt, Nonafluoro-1-butanesulfonate potassium salt, Nonafluorobutanesulfonic acid potassium salt, PFBSA, PPBS, PPFBS, Perfluorobutanesulfonic acid potassium salt, Poatssium perfluorobutanesulfonate, Potassium nonaflate, Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate, Potassium nonafluorobutanesulfonate, Potassium perfluoro-1-butanesulfonate, Potassium perfluorobutanesulfonate, Potassium perfluorobutylsulfonate, RM 65
IUPAC-Name Kalium; 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutan-1-Sulfonat
SMILES [K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Perfluorobutanesulfonic acid potassium salt
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C4HF9O3S.K/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Formelmasse 337.9062
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.