Learn More
Kaliumperchlorat, 99+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10244300 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10244300 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10244300 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/6400/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Specifications
Schmelzpunkt 400°C
CAS 7778-74-7
Farbe Weiß
pH 5.0 to 7.0
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Summenformel ClKO4
MDL-Nummer MFCD00011362
Synonym potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
InChI-Schlüssel YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
IUPAC-Name Kalium; Perchlorat
Molekulargewicht (g/mol) 138.54
PubChem CID 516900
Formelmasse 138.55g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter