Learn More
Kaliumperchlorat, 99.0 bis 100.5 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15652530 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15652530 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15662530 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15652530 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 241830100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
ACS-Reagenz, ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-74-7
Summenformel ClKO4
Molekulargewicht (g/mol) 138.54
MDL-Nummer MFCD00011362
InChI-Schlüssel YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumperchlorat, Perchlorsäure, Kaliumsalz, Kaliumhyperchlorid, Perchlorsäure, Kaliumsalz 1:1, Kaliumperchlorat KClO4, Kaliumperchlorat USP, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
IUPAC-Name Kalium; Perchlorat
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumperchlorat
Schmelzpunkt >400 °C
Farbe Farblos
Menge 100 g
Strukturformel KClO4
UN-Nummer UN1489
Formelmasse 138.55 mol
Reinheit (%) 99.0 bis 100.5 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.52 g/cm3