Learn More
Kaliumperchlorat, ≥98.5 % (T), Purum p.a., Honeywell™
Artikelnummer. p-7120720 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15695970
Marke: Honeywell Research Chemicals 60440250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
purum p. a., ≥98.5 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-74-7
Summenformel ClKO4
Molekulargewicht (g/mol) 138.54
MDL-Nummer MFCD00011362
InChI-Schlüssel YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumperchlorat, Perchlorsäure, Kaliumsalz, Kaliumhyperchlorid, Perchlorsäure, Kaliumsalz 1:1, Kaliumperchlorat KClO4, Kaliumperchlorat USP, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
IUPAC-Name Kalium; Perchlorat
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumperchlorat
Schmelzpunkt >400 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Strukturformel KClO4
UN-Nummer UN1489
Formelmasse 138.55 mol
Reinheit (%) ≥98.5 % (T)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Glasflasche
Dichte 2.52 g/cm3 bei 20 °C