Learn More
Kaliumoxalat-Monohydrat, Puriss., ≥99%, Honeywell
Artikelnummer. 15692740 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
50 kg
Verpackung:
Hartfaserkarton-Boxen
missing translation for 'unitSize':
50 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Menge Verpackung missing translation for 'unitSize'
15692740 50 kg Hartfaserkarton-Boxen 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15692740 missing translation for 'mfr' Honeywell Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' 2541350KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Chemischer Name oder Material Kaliumoxalat-Monohydrat
Namenshinweis puriss., ≥99 %
CAS 6487-48-5
Menge 50 kg
Summenformel C2H2K2O5
MDL-Nummer MFCD00150033
Beilstein 3752576
Synonym Kaliumoxalat-Monohydrat, Kaliumoxalathydrat, Oxalsäure-Kaliumsalz, Ethanediosäure, Dikaliumsalz, Monohydrat, Dikaliumoxalathydrat, Dikaliumhydrat-Oxalat, Dikaliumoxalat-Monohydrat, Dikalium-Ethandioat-Hydrat, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
InChI-Schlüssel QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
IUPAC-Name Dikalium; Oxalat; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 184.23
PubChem CID 2724193
Reinheit (%) >99%
Güte puriss.
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.