Learn More
Kaliumoxalatmonohydrat, Solstice.
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumoxalat-Monohydrat |
| Physikalische Form | Powder |
| Menge | 1 kg |
| Strukturformel | (COOK)2 · H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3752576 |
| Formelmasse | 184,23 g/mol |
| Reinheit (%) | ≥99 % (RT) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium oxalate monohydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium oxalate-1-hydrate