Learn More
Kaliumoxalat-Monohydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10152300 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10152300 250 g 250 Gramm
10000310 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10152300 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/6360/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6487-48-5
Summenformel C2H2K2O5
Molekulargewicht (g/mol) 184.23
MDL-Nummer MFCD00150033
InChI-Schlüssel QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 356°C
Farbe Weiß
pH 7.0 to 8.5
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
IUPAC-Name Dikalum;oxalat;hydrat
Formelmasse 184.24g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium oxalate monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalate, potassium,monohydrate, Potassium oxalate