Learn More
Kaliumoxalat-Monohydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical P/6360/53
Additional Details : CAS : 583-52-8 Gewicht : 0.50000kg
Menge | 500g |
---|
Chemische Identifikatoren
6487-48-5 | |
184.23 | |
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L | |
2724193 | |
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.[K+].[K+] |
C2H2K2O5 | |
150033 | |
potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate | |
Dikalium; Oxalat; Hydrat |
Spezifikation
6487-48-5 | |
150033 | |
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L | |
Dikalium; Oxalat; Hydrat | |
2724193 | |
Fest | |
Weiß | |
7.0 to 8.5 |
C2H2K2O5 | |
potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate | |
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.[K+].[K+] | |
184.23 | |
184.24g/mol | |
Kunststoffpulverbehälter | |
356°C | |
500g |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium oxalate monohydrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.