Learn More
Kaliumoxalat-Monohydrat, 99 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120719 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15622210 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15612210 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15622210 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 223425500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6487-48-5
Summenformel C2H2K2O5
Molekulargewicht (g/mol) 184.23
MDL-Nummer MFCD00150033
InChI-Schlüssel QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kaliumoxalat-Monohydrat, Kaliumoxalathydrat, Oxalsäure-Kaliumsalz, Ethanediosäure, Dikaliumsalz, Monohydrat, Dikaliumoxalathydrat, Dikaliumhydrat-Oxalat, Dikaliumoxalat-Monohydrat, Dikalium-Ethandioat-Hydrat, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
IUPAC-Name Dikalium; Oxalat; Hydrat
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumoxalat-Monohydrat
Menge 500 g
Strukturformel (COOK)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3752576
Löslichkeitsinformationen 10 % wasserlöslich
Formelmasse 184.23 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche