Learn More
Kaliumoxalat-Monohydrat, 99 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15622210 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15622210 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15612210 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15622210 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 223425500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6487-48-5
Summenformel C2H2K2O5
Molekulargewicht (g/mol) 184.23
MDL-Nummer MFCD00150033
InChI-Schlüssel QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kaliumoxalat-Monohydrat, Kaliumoxalathydrat, Oxalsäure-Kaliumsalz, Ethanediosäure, Dikaliumsalz, Monohydrat, Dikaliumoxalathydrat, Dikaliumhydrat-Oxalat, Dikaliumoxalat-Monohydrat, Dikalium-Ethandioat-Hydrat, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
IUPAC-Name Dikalium; Oxalat; Hydrat
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumoxalat-Monohydrat
Menge 500 g
Strukturformel (COOK)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3752576
Löslichkeitsinformationen 10 % wasserlöslich
Formelmasse 184.23 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche