Learn More
Kaliumoxalathydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082005
22.36 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6487-48-5
C2H2K2O5
184.23
MFCD00150033
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
2724193
Dikalum;oxalat;hydrat
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6487-48-5
C2H2K2O5
184.23
MFCD00150033
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
2724193
Dikalum;oxalat;hydrat
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Potassium oxalate hydrate is used as a chelating agent, a purifying agent in the pharmaceutical industry and a precipitating agent in rare-earth metal processing. It finds application as a grinding agent, as a rust remover in metal treatment and as a bleaching agent in the textile and wood industry. It is also used in waste water treatment and as a scale remover in automobile radiators. Furthermore, it is used as a reagent in analytical chemistry for the determination of calcium and other heavy metals as well as reducing agents in photography. It is also involved in the preparation of SBA-15 (nanostructured SiO2) supported vanadium oxide catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumoxalat-hydrat wird als Chelatbildner, als Reinigungsmittel in der pharmazeutischen Industrie und als Fällungsmittel in der Seltenerdmetallverarbeitung verwendet. Es findet Anwendung als Mahlhilfsmittel, als Rostentferner in der Metallbearbeitung und als Bleichmittel in der Textil- und Holzindustrie. Es wird auch in der Abwasserbehandlung und als Entferner für Ablagerungen in Autokühlern verwendet. Darüber hinaus wird es als Reagenz in der analytischen Chemie zur Bestimmung von Kalzium und anderen Schwermetallen sowie als Reduktionsmittel in der Fotografie eingesetzt. Es ist auch an der Herstellung von einem durch SBA-15 (nanostrukturiertes SiO2) geträgertem Vanadiumoxidkatalysator beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unverträglich mit Halogenen, Ammoniak, Zyaniden und Schwermetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium oxalate hydrate
Schmelzpunkt >300°C
Dichte 2.13
pH 6 to 8.5
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Odorless
Menge 250 g
Beilstein 3752576
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,7651
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 166.22 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%