Learn More
Kaliumnitrit, entspricht den analytischen Spezifikationen von FCC, 97 bis 100.5 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15651180 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Artikelnummer. 15651180 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 1265450KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von FCC, 97 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumnitrit
Schmelzpunkt 350 °C (Zersetzung)(Literatur)
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen der FCC, 97–100.5 %
CAS 7758-09-0
Menge 50 kg
Prozentgehaltsbereich 97 bis 100.5 %
Summenformel KNO2
Strukturformel KNO2
MDL-Nummer MFCD00011408
UN-Nummer UN1488
Synonym Kaliumnitrit, Salpetrige Säure, Kaliumsalz, Caswell Nr. 698, Kaliumnitrit 1:1, EPA-Pestizid-Chemikaliencode 076203, Salpetrige Säure, Kaliumsalz 1:1, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
Löslichkeitsinformationen 0.35Teile löslich in Wasser, Alkohol: Leicht löslich
InChI-Schlüssel BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[O-]N=O
IUPAC-Name Kalium; Nitrit
Molekulargewicht (g/mol) 85.10
PubChem CID 516910
Formelmasse 85.1
Reinheit (%) 97 bis 100.5 %
Güte FCC
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Dichte 1.920 g/cm3