Learn More
Kaliumnitrit, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10386430 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10386430 250 g Kunststoffpulverbehälter 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10386430 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/6162/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
250g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt 387°C
CAS 7758-09-0
Farbe Weiß
pH 7 to 10
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Summenformel KNO2
MDL-Nummer MFCD00011408
Synonym potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
InChI-Schlüssel BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[O-]N=O
IUPAC-Name Kalium; Nitrit
Molekulargewicht (g/mol) 85.10
PubChem CID 516910
Formelmasse 85.1g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium nitrite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen