Learn More
Kaliumnitrit, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328016 100 g 100 Gramm
11338016 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328016 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13289.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7758-09-0 | KNO2 | 85.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Kaliumnitrit wird als Konservierungsmittel, Farb- und Beschichtungszusatz und analytisches Reagenz für Lebensmittel verwendet. Es wird als starkes Oxidationsmittel sowie bei der Herstellung von Wärmeträgersalzen eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Korrosionsschutzmittel und Anti-Skalierungsmittel eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Ammoniak.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln, pulverförmigen Metallen, brennbaren Materialien, Cyaniden, Ammoniumsalzen und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7758-09-0
Summenformel KNO2
Molekulargewicht (g/mol) 85.10
MDL-Nummer MFCD00011408
InChI-Schlüssel BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
PubChem CID 516910
SMILES [K+].[O-]N=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Potassium nitrite
Schmelzpunkt 350°C (decomposition)
pH 7.0 to 10.0
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.915
UN-Nummer UN1488
Merck Index 14,7649
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and ammonia.
IUPAC-Name Kaliumnitrit
Formelmasse 85.11
Reinheit (%) 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium nitrite
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Hazard Statement
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium nitrite