Learn More
Kaliumnitrit, ≥96.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120718 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15653190 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15663190 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15653190 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 310484100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥96.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-09-0
Summenformel KNO2
Molekulargewicht (g/mol) 85.10
MDL-Nummer MFCD00011408
InChI-Schlüssel BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumnitrit, Salpetrige Säure, Kaliumsalz, Caswell Nr. 698, Kaliumnitrit 1:1, EPA-Pestizid-Chemikaliencode 076203, Salpetrige Säure, Kaliumsalz 1:1, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
PubChem CID 516910
IUPAC-Name Kalium; Nitrit
SMILES [K+].[O-]N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumnitrit
Schmelzpunkt 350 °C
Menge 100 g
UN-Nummer UN1488
Formelmasse 85.1 mol
Reinheit (%) ≥ 96.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.920 g/cm3