Learn More
Kaliumnitrit, ≥96.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15663190 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15663190 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15653190 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15663190 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 310484500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥96.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-09-0
Summenformel KNO2
Molekulargewicht (g/mol) 85.10
MDL-Nummer MFCD00011408
InChI-Schlüssel BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumnitrit, Salpetrige Säure, Kaliumsalz, Caswell Nr. 698, Kaliumnitrit 1:1, EPA-Pestizid-Chemikaliencode 076203, Salpetrige Säure, Kaliumsalz 1:1, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
PubChem CID 516910
IUPAC-Name Kalium; Nitrit
SMILES [K+].[O-]N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumnitrit
Schmelzpunkt 350 °C
Menge 500 g
UN-Nummer UN1488
Formelmasse 85.1 mol
Reinheit (%) ≥ 96.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.920 g/cm3