Learn More
Kaliumnitrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15663350 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
4 Stück
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. 15663350
Marke: Honeywell-Fluka 31263500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-79-1
Summenformel KNO3
Molekulargewicht (g/mol) 101.10
MDL-Nummer MFCD00011409
InChI-Schlüssel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumnitrat, Salpeter, Kalinitrat, Salpetersäure-Kaliumsalz, Salpetersäure, Kaliumsalz, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumnitrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 500 g
UN-Nummer 1486
IUPAC-Name Kalium; Nitrat
Formelmasse 101.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS/puriss. P. A
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.