Learn More
Kaliumnitrat, Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Solstice
Artikelnummer. 15643350 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
4 Stück
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15643350 1 kg 1 Kilogramm
15633350 100 g 100 Gramm
15663350 500 g 500 Gramm
15603360 6 x 500 g 6 Stück
15683350 5 kg 5 Kilogramm
15693350 6 x 1 kg 6 Stück
15653350 4 x 5 kg 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15643350 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 312631KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.00 CHF
    54.72 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 38.28 CHF
    41% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-79-1
Summenformel KNO3
Molekulargewicht (g/mol) 101.10
MDL-Nummer MFCD00011409
InChI-Schlüssel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumnitrat, Salpeter, Kalinitrat, Salpetersäure-Kaliumsalz, Salpetersäure, Kaliumsalz, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumnitrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 1 kg
UN-Nummer 1486
IUPAC-Name Kalium; Nitrat
Formelmasse 101,1 g/mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS/puriss. P. A
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.