Learn More
Kaliumnitrat, 99.997 % (Metallbasis), Alfa Aesar™, Puratronic™
59.10 CHF - 750.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-79-1
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer MFCD00011409
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11366987
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010844.06
5g
59.10 CHF
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
11386987
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010844.18
50g
200.00 CHF
50 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
11376987
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010844.30
250g
750.00 CHF
250 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7757-79-1
166.003
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
4875
Kalium; Iodid
IK
MFCD00011409
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CHEBI:8346
[K+].[I-]
Spezifikation
Potassium nitrate
99.998% (metals basis)
MFCD00011409
Moderately soluble in water,and insoluble in alcohol. Soluble in glycerol and ammonia.
[K+].[I-]
166.003
CHEBI:8346
Odorless
White crystalline powder
2.109
7757-79-1
IK
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Kalium; Iodid
4875
101.11
Hygroscopic
1.33 hpa (1mm Hg) at 745°C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P221-P280-P370+P378q-P501c
H272
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TT3700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures