Learn More
Kaliumnitrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10224160 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10224160
Marke: Fisher Chemical P/6080/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-79-1
Summenformel KNO3
Molekulargewicht (g/mol) 101.10
MDL-Nummer MFCD00011409
InChI-Schlüssel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 400°C
Schmelzpunkt 334°C
Farbe Weiß
pH 6 to 8
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
IUPAC-Name Kaliumnitrat
Formelmasse 101.1g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.