Learn More
Kaliumnitrat-Elektrolytlösung, SI Analytics™
Artikelnummer. 11974709 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11974709 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11974709 Lieferant SI Analytics Lieferanten-Nr. 285138349
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SI Analytics™ Kaliumnitrat-Elektrolyt-Lösung dient für die Anwendung und Zubereitung von Elektrolytlösungen.
  • Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Kaliumnitrat, Kaliumchlorid
  • Nicht unverdünnt oder in großen Mengen in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
  • Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufsaugen.
  • Schutzhandschuhe sind bei häufigem oder langfristigem Hautkontakt empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7757-79-1
Schmelzpunkt −6 °C
Siedepunkt 104 °C
Farbe Farblos
Dichte 1,12 g/cm3
Konzentration 0.001 M
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 ml
Lösungstyp Kaliumnitrat
Zusammensetzung 2 mol/l KNO3 +0,001 mol/l KCl-Lösung
Summenformel KNO3
Geruch Geruchsneutral
MDL-Nummer MFCD00011409
Dampfdruck 23hPa.
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
InChI-Schlüssel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Kaliumnitrat
Molekulargewicht (g/mol) 101.10