Learn More
Kaliumnitrat (kristallin/ACS-Reagenzqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11490552 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11490552 5 kg
11480552 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490552 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219142805
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-79-1
Summenformel KNO3
Molekulargewicht (g/mol) 101.10
MDL-Nummer MFCD00011409
InChI-Schlüssel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
IUPAC-Name Kaliumnitrat
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Nitrate
Physikalische Form Crystalline
Menge 5 kg
Formelmasse 101.1
Reinheit (%) 99.67%
Güte ACS-Reagenz