Learn More
Kaliumnitrat, ≥ 99 %, für Analysen, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 205910025
97.00 CHF gültig bis 2019-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "13870" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 7757-79-1 Gewicht : 2.55000kg Transport : UN number : 1486 Chem class : 5.1 Pack group : III
Menge 2.5kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10206933
  • 104.50 CHF / 2.50 Kilogramm
Auf Lager 16
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7757-79-1
101.1
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
24434
Kalium; Nitrat
KNO3
MFCD00011409
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CHEBI:63043
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Spezifikation
Potassium nitrate
99+%
KNO3
05,561
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Kalium; Nitrat
24434
101.1
≥99%
20ppm max.
5ppm max.
10ppm max.
200ppm max.
50ppm max.
Weiß
5.5 to 8 (5% soln. at 20°C)
7757-79-1
KNO3
MFCD00011409
15,7769
Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
101.1
CHEBI:63043
Feine Kristalle
Analyse
10ppm max.
10ppm max.
Kunststoffflasche
Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
400.0°C
334.0°C
2.5kg
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Potassium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation