Learn More
Kaliumnitrat, 10 %
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11758455 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 11758455
Marke: Reagecon EFSKNO
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwendung in der äußeren Kammer von pH-Elektrode mit doppeltem Diaphragma bei der Verwendung von Medien, die Kupfer-, Blei-, Silber- oder Quecksilberionen enthalten. Kaliumnitratlösung, 10 %, Reagecon™ ist eine Standardlösung von KNO3. Es wird auch als Standard bei der Prüfung von Milchprodukten verwendet.
Die Glasschicht und die Referenzverbindungen von pH-Elektroden müssen feucht gehalten werden, wenn sie nicht verwendet werden, um funktionsfähig zu bleiben und in optimaler Konzentration zu funktionieren. Kaliumchlorid kann nicht mit Medien verwendet werden, die Hg++, Cu++, Ag+ oder Pb++ Ionen enthalten, da sie unlösliche Fällungen mit Cl bilden, die die Membran blockieren. Kaliumnitrat ist eine Doppelverbindungsbrückenlösung, die in diesem Fall verwendet werden kann.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumnitrat
CAS 7757-79-1
Farbe Farblos
Konzentration 10% w/v
Zur Verwendung mit (Geräte) pJ-Elektroden mit doppeltem Diaphragma
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 ml
Summenformel KNO3
MDL-Nummer MFCD00011409
Löslichkeitsinformationen Mischbar in Wasser
InChI-Schlüssel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Kaliumnitrat
Molekulargewicht (g/mol) 101,102
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ELECTRODE FILLING SOLUTION 10% POTASSIUM NITRATE
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium nitrate