Learn More
Kaliummolybdänoxid, wasserfrei, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium molybdenum oxide, anhydrous |
| Schmelzpunkt | 919°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 50 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.8% (metals basis) |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| IUPAC-Name | Dikalium; Dioxido(dioxo)molybdän |
| Formelmasse | 238.14 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Mehr anzeigen |