Learn More
Kaliummethoxid, 5 % w/v in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium methoxide |
| Geruch | Alcohol-like |
| Strukturformel | KOCH3 |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN3274 |
| Empfindlichkeit | Air & Moisture Sensitive |
| Formelmasse | 70.14 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 5% w/v in methanol |
| Physikalische Form | Flüssig |