Spezifikation
| CAS | 865-33-8 |
| Summenformel | CH3KO |
| Menge | 500 ml |
| Synonym | Kaliummethoxid, Kaliummethylat, Kaliummethanolat, Methanol, Kaliumsalz 1:1, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meok, rntqddwhl@ |
| InChI-Schlüssel | BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N |
| Molekulargewicht (g/mol) | 70.13 |
| PubChem CID | 23664618 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 0.1N POTASSIUM METHOXIDE IN METHANOL
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: METHANOL