Learn More
Kaliummetabisulfit 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium metabisulfite |
| Schmelzpunkt | 150.0°C |
| Namenshinweis | 97% |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Physikalische Form | Feines Kristallpulver |
| Menge | 25 g |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (Iodimetry) |
| Strukturformel | K2S2O5 |
| Merck Index | 15, 7766 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium metabisulfite
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.