Learn More
Kalium-l-Tartrat-Hemihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421948
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11421948 250 g 250 Gramm
11411948 1000 g -
11431948 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421948 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14556.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6100-19-2 | C8H14K4O13 | 474.58 g/mol
Potassium L-tartrate hemihydrate is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kalium-L-Tartrat-Hemihydrat ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6100-19-2
Summenformel C8H14K4O13
Molekulargewicht (g/mol) 474.58
MDL-Nummer MFCD00150136,MFCD00150136
InChI-Schlüssel DFVWEDQSAWCYPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym potassium tartrate dibasic hemihydrate
PubChem CID 131855961
SMILES O.[K].[K].[K].[K].OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium L-tartrate hemihydrate
Schmelzpunkt 155°C (in -H2O)
Dichte 1.98
Siedepunkt 200°C to 220°C
Menge 250 g
Beilstein 6119985
Merck Index 14,7677
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutandisäure;kalium;hydrat
Formelmasse 235.29 (226.27 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%