Learn More
Potassium Iodide, TraceSELECT™, ≥99.999% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1323°C (1013hPa) |
| Chemischer Name oder Material | Potassium Iodide |
| Schmelzpunkt | 681°C |
| CAS | 7681-11-0 |
| Farbe | Farblos |
| pH | 6.0 to 9.0 (at 20°C) |
| Physikalische Form | Crystalline |
| Menge | 100 g |
| Summenformel | IK |
| Strukturformel | KI |
| Mehr anzeigen |