Learn More
Kaliumiodid-Lösung 3 mol/l, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumiodat |
| Verpackung | Flasche |
| CAS | 7681-11-0, 7732-18-5 |
| Summenformel | IK |
| Konzentration | 3 M (3 N) |
| Synonym | Kaliumiodid, Kaliumiodid KI, Kaliiodid, Knollid, Kaliumdiiodid, Kaliummonoiodid, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
| InChI-Schlüssel | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].[I-] |
| IUPAC-Name | Kaliumiodid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.00 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium iodide 3M (3N). Volumetric solution
- Gefahr
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H372-Schädigt die Organe.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium iodide