Learn More
Kaliumiodid, 10%-Lösung, Chem-Lab
Artikelnummer. 11908454
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 11908454
Marke: Chem-Lab CL0211260500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Einsatzbereiche sind die Jodisolierung, Redoxtitrationen und als Quelle von Iodid in der organischen Synthese. Kaliumjodid, 10%-Lösung, Chem-Lab ist eine Lösung von100g KI pro Liter, die in Laboranwendungen (TMAR) verwendet wird.
Kaliumiodid ist eine ionische Verbindung, die als Medikation verwendet wurde (insbesondere als Reaktion auf die Exposition gegenüber radioaktivem Jod). Als mildes Reduktionsmittel wird es leicht oxidiert. Einsatzbereiche sind die Jodisolierung, Redoxtitrationen und als Quelle von Iodid in der organischen Synthese. Kann auch als nukleophiler Katalysator für die Alkylierung von Alkylchloriden, Bromiden oder Mesylaten dienen.
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0, 7732-18-5
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Menge 500 mL
Formelmasse 166.01g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10%
Dichte 1.07g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide 10% solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: KI/H2O