Learn More
Kaliumiodid, Puriss. P.A., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
Artikelnummer. 15663000
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 100 g
6 x 250 g
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
4 Stück
5 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15663000 500 g 500 Gramm
15623000 100 g 100 Gramm
15643000 250 g 250 Gramm
15693000 6 x 100 g 6 Stück
15633000 1 kg 1 Kilogramm
15613010 6 x 250 g 6 Stück
15623010 6 x 500 g 6 Stück
15683000 5 kg 5 Kilogramm
15603010 6 x 1 kg 6 Stück
15653000 4 x 5 kg 4 Stück
15673000 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15663000 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 30315500G
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer MFCD00011405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumiodid, Kaliumiodid KI, Kaliiodid, Knollid, Kaliumdiiodid, Kaliummonoiodid, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumiodid
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 500 g
Strukturformel KI
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 166 g/mol
Reinheit (%) ≥99,5 %
Güte ACS/puriss. P. A
Dampfdruck 1 mmHg (745 °C)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide