Learn More
Kaliumiodid, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
82.36 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 100 g
6 x 250 g
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumiodid |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Menge | 250 g |
Strukturformel | KI |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 166 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.5 % |
Güte | ACS/puriss. P. A |
Dampfdruck | 1 mmHg (745 °C) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Kaliumiodid