Learn More
Kaliumiodid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP, USP,99.0 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 250 g
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
50 Kilogramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1,323 °C |
| Chemischer Name oder Material | Kaliumiodid |
| Namenshinweis | puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von Ph. Eur. BP, USP, 99.0 bis 100.5% (berechn. nach Trockensubstanz) |
| CAS Max. % | 100.0000% |
| Menge | 6 x 1 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 99.0 bis 100.5 % |
| Strukturformel | KI |
| Formelmasse | 166 |
| Güte | puriss. |
| Verlust bei Trocknung | Max. 0.5 % |
| Mehr anzeigen |