Learn More
Kaliumiodid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP, USP,99.0 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15630670 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 250 g
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
50 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. 15630670
Marke: Honeywell-Fluka 0312450KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von Ph. Eur. BP, USP, 99.0 bis 100.5 % (Berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer MFCD00011405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Iodide
Namenshinweis Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP
Menge 50 kg
Strukturformel KI
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 166
Reinheit (%) 99.0 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Güte puriss.
Dampfdruck 1mmHg (745°C)