Learn More
Potassium iodide, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Catalog Number p-7220824
400.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
7681-11-0
IK
166.00
MFCD00011405
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Kaliumiodid
[K+].[I-]
7681-11-0
IK
166.00
MFCD00011405
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Kaliumiodid
[K+].[I-]
Meets ACS Specifications
Siedepunkt 1330°C (1013 hPa)
Schmelzpunkt 686°C
pH 6.0 to 9.2 (5% Solution at 25°C)
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich min. 99.0%
Verlust bei Trocknung max. 0.2% (at 150°C)
Dichte 3.13 g/cm³ (20°C)