Learn More
Kaliumiodid, (ACS Reagenzienklasse), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11407852 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 11407852
Marke: MP Biomedicals 0215256280
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Iodide
Menge 100 g
Formelmasse 166
Güte ACS-Reagenz