Learn More
Kaliumjodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11470623
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
5000 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
11470623 5000 g 5000 Gramm
11424020 50 g 50 Gramm
11460623 250 g 250 Gramm
11450623 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11470623 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12704.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00 CHF
    883.65 CHF / 5000 Gramm
    Sparen 161.35 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7681-11-0 | IK | 166.003 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kaliumiodid wird in pharmazeutischen Formulierungen und in der Filmfotografie als Jodquelle verwendet. Es wird häufig als analytisches Reagenz in iodometrischen Trirationen verwendet. Neben seiner Anwendung als Iodidquelle zur Herstellung von Organojod-Verbindungen wie bei Sandmeyer-Reaktionen findet Kaliumjodid umfangreiche Verwendung als nukleophiler Katalysator für verschiedene Alkylierungsreaktionen.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Als mildes Reduktionsmittel wird es durch oxidierende Reagenzien in Jod umgewandelt. Kaliumiodid sollte mit Handschuhen gehandhabt werden, da es ein mildes Reizmittel ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer MFCD00011405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Specifica
Siedepunkt 1330°C
Chemischer Name oder Material Potassium Iodide
Schmelzpunkt 681°C
Menge 5000 g
Merck Index 14,7643
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 166.01
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.677
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Dichte 3.12
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium iodide
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Schädigt die Organe.
Consigli di prudenza
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.