Learn More
Kaliumiodid, 99.995 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1330.0°C |
| Chemischer Name oder Material | Potassium iodide |
| Schmelzpunkt | 680.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver oder Kristalle |
| Menge | 250 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.995% |
| Strukturformel | KI |
| Fieser | 06,227; 11,440 |
| Merck Index | 15, 7764 |
| Mehr anzeigen |