Learn More
Kaliumiodat-Lösung EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumiodatlösung |
| Verpackung | Flasche |
| CAS | 5-6-7758 |
| Summenformel | IKO3 |
| Konzentration | 0.05 M |
| InChI-Schlüssel | JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [O-]I(=O)=O.[K+] |
| IUPAC-Name | Kalium; Iodat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 214.00 |
| PubChem CID | 23665710 |
| Mehr anzeigen |