Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumiodat |
| Verpackung | Flasche |
| CAS | 7758-05-6, 7732-18-5 |
| Summenformel | IKO3 |
| Konzentration | 0.0167 Bis 0.0167 M (0.1 N) |
| Synonym | Kaliumiodat, Kaliumtriiodat, Caswell Nr. 693A, Hydrochinonsulfonsäure, Kaliumsalz, Kaliumiodoxid KIO3, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz, EPA-Pestizid-Chemikaliencode 075703, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz 1:1, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat |
| InChI-Schlüssel | JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].[O-][I](=O)=O |
| IUPAC-Name | Kaliumiodat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 214.00 |
| Mehr anzeigen |