Learn More
Kaliumiodat, Reagenzienqualität, ≥98 %, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumiodat |
| Schmelzpunkt | 560 °C (Literatur) |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5 bis 8 (bei 20 °C) |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | KIO3 |
| UN-Nummer | UN1479 |
| Formelmasse | 214 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 98 % |
| Mehr anzeigen |