Learn More
Kaliumiodatkonzentrat, für 1 l Standardlösung, 1/60 M KIO3 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15685220 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15685220 1 St. 1 Stück
15695220 6 x 1 Ea. 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15685220 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 381201EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für 1 l Standardlösung, 1/60 M KIO3 (0.1 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel IKO3
Molekulargewicht (g/mol) 214
MDL-Nummer MFCD00011406
InChI-Schlüssel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumiodat, Kaliumtriiodat, Caswell Nr. 693A, Hydrochinonsulfonsäure, Kaliumsalz, Kaliumiodoxid KIO3, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz, EPA-Pestizid-Chemikaliencode 075703, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz 1:1, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC-Name Kalium; Iodat
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Kaliumiodat-Konzentrat
CAS 5-6-7758
Menge 1 St.
Strukturformel KIO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 214 mol
Verpackung Ampulle