Learn More
Kaliumiodat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical P/5800/60
Additional Details : CAS : 7758-05-6 Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 1479 Chem class : 5.1 Pack group : II
Menge | 1kg |
---|
Chemische Identifikatoren
7758-05-6 | |
214.00 | |
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M | |
23665710 | |
[O-]I(=O)=O.[K+] |
IKO3 | |
11406 | |
potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat | |
Kalium; Iodat |
Spezifikation
7758-05-6 | |
11406 | |
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium; Iodat | |
23665710 | |
Pulver/Feststoff | |
Weiß | |
1kg |
IKO3 | |
potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat | |
[O-]I(=O)=O.[K+] | |
214.00 | |
214g/mol | |
Kunststoffpulverbehälter | |
560°C |
Sicherheit und Handhabung
- Kaliumiodat
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.