Learn More
Kaliumiodat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15528094 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
125 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
125 Gramm
Artikelnummer. 15528094
Marke: Avantor J.T.Baker 315604
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 5-6-7758
Summenformel IKO3
Molekulargewicht (g/mol) 214
InChI-Schlüssel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumiodat, Kaliumtriiodat, Caswell Nr. 693A, Hydrochinonsulfonsäure, Kaliumsalz, Kaliumiodoxid KIO3, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz, EPA-Pestizid-Chemikaliencode 075703, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz 1:1, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC-Name Kalium; Iodat
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumiodat
Menge 125 g
Formelmasse 214
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 3.89 kg
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.