Learn More
Kaliumiodat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10388140 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10388140
Marke: Thermo Scientific Acros 196745000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7758-05-6 | IKO3 | 214 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-05-6, 7732-18-5
Summenformel IKO3
Molekulargewicht (g/mol) 214
MDL-Nummer MFCD00011406
InChI-Schlüssel JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Kaliumiodat
SMILES [K+].[O-][I](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium iodate
Schmelzpunkt 560°C
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Strukturformel KIO3
UN-Nummer 1479
Merck Index 15, 7763
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 214
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 3.93
Dichte 3.9300g/mL