Learn More
Kaliumhydroxid, technisch, ≥85 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15640810 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 15640810
Marke: Honeywell-Fluka 061031KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Technisch, ≥ 85 %, Pulver
  • Chemikalien, die nicht über einen festen Standardsatz für Qualitäts- und Verunreinigungsgrade verfügen oder für Produkte, bei denen die Reinheit < 90 % beträgt
  • Abweichungen in der Farbe und  physikalischen Form sind möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
IUPAC-Name Kaliumhydroxid
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
pH 14 bei 20 °C
Farbe Weiß
Siedepunkt 1327 °C
Schmelzpunkt 360 °C
Dichte 2.04 g/cu.cm
Menge 1 kg
Reinheit (%) ≥ 85 %
Güte Technisch
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (719 °C)
Physikalische Form Fest