Learn More
Kaliumhydroxidlösung, volumetrisch, 1,0 M KOH in Methanol (1,0 N), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15673560 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15673560
Marke: Honeywell-Fluka 319384500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Volumetrisch, 1,0 M KOH in Methanol (1,0 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Hydroxide Solution
Namenshinweis Volumetric, 1.0M KOH in methanol (1.0N)
Strukturformel KOH
UN-Nummer UN2924
Dichte 0.86g/mL at 25°C
Menge 500 mL
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
Flammpunkt 11°C (51.8°F)
Formelmasse 56.11g/mol