Learn More
Potassium Hydroxide Solution, TraceSELECT™, ≥30% (in water), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15643150 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15643150 250 mL Poly-Flasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15643150 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 30955250ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
TraceSELECT™, for trace analysis,≥30% (in water)
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Hydroxide Solution
pH 14 (at 20°C)
Farbe Farblos
Siedepunkt >100°C
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Strukturformel KOH
MDL-Nummer MFCD00003553
UN-Nummer UN1814
Dichte 1.29g/mL at 20°C
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Löslichkeitsinformationen Completely miscible
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Menge 250 mL
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC-Name Kaliumhydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formelmasse 56.11g/mol
Reinheit (%) ≥30% (aq. soln.)
Güte TraceSELECT
Geruch Odorless
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Flüssig